Stampa…
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromobenzyl methyl ether
393400250 393400010 393400050
ACRO393400250EA 241 EUR
ACRO393400250 ACRO393400010 ACRO393400050
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,0605 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03790887
CAS Number: 52711-30-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %