Stampa…
Sabbia 40-100 mesh per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
393302500 393300010 393300050
ACRO393302500EA 36.4 EUR
ACRO393302500 ACRO393300010 ACRO393300050
Sabbia 40-100 mesh per analisi
Sabbia
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: 1610 °C
Densità: 2,622 to 2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 14808-60-7
Visualizza i codici
Appearance Light beige to grey Crystals
Particle size (D50) 205 µm (Typical)
Aluminium (Al) ≤250 ppm (Typical)
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)