Stampa…
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
393280250 393281000 393285000
ACRO393280250EA 36.1 EUR
ACRO393280250 ACRO393281000 ACRO393285000
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
1,3-Dimethylbarbituric acid
Formula: C₆H₈N₂O₃
Punto di fusione: 122…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006675
CAS Number: 769-42-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %