3-Furaldehyde 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₄O₂ Punto di ebollizione: 145 °C (760 mmHg) Densità: 1,15 g/cm³ Flash Pt: 48 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00010424 CAS Number: 498-60-2 UN: 1199 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.05 % BHT |