Potassio molibdato (VI) 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
K₂MoO₄ Punto di fusione: 919 °C Densità: 2,91 g/cm³ (18 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011370 CAS Number: 13446-49-6 |
Appearance | White Powder and/or chunks |
Assay | ≥94 % |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.03 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |