Stampa…
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromobenzaldehyde Ethylene Acetal
393220010 393220050
ACRO393220010EA 49.4 EUR
ACRO393220010 ACRO393220050
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318950
CAS Number: 10602-01-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %