Stampa…
Ammonio idrogeno carbonato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonio bicarbonato
393210010 393210050 393212500
ACRO393210010EA 69.7 EUR
ACRO393210010 ACRO393210050 ACRO393212500
Ammonio idrogeno carbonato 99% per analisi
Ammonio idrogeno carbonato
Formula: NH₄HCO₃
Peso molecolare: 79,06 g/mol
Punto di fusione: 105 °C (dec.)
Densità: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012138
CAS Number: 1066-33-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)