Stampa…
Ammonio cloruro per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
393180010 393180050 393182500
ACRO393180010EA 64.8 EUR
ACRO393180010 ACRO393180050 ACRO393182500
Ammonio cloruro per analisi
Ammonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Punto di fusione: 340 °C (subl.)
Densità: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011420
CAS Number: 12125-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)