Stampa…
3,5-Dibromobenzaldehyde 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
393150010 393150050 393150250
ACRO393150010EA 31.9 EUR
ACRO393150010 ACRO393150050 ACRO393150250
3,5-Dibromobenzaldehyde 98+%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O
Peso molecolare: 263,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00156887
CAS Number: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %