Stampa…
3-Methoxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
393080050 393080250
ACRO393080050EA 133 EUR
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Methoxypyridine 97%
3-Methoxypyridine
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C (15 mmHg)
Densità: 1,083 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673022
CAS Number: 7295-76-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %