Stampa…
Sodium methanesulphinate 85%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
392960010 392960100 392960500
ACRO392960010EA 31.8 EUR
ACRO392960010 ACRO392960100 ACRO392960500
Sodium methanesulphinate 85%
Sodium methanesulphinate
Formula: CH₃NaO₂S
Punto di fusione: 222…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040392
CAS Number: 20277-69-4
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥80 %