Stampa…
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
392850100 392850500
ACRO392850100EA 152 EUR
ACRO392850100 ACRO392850500
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Formula: C₁₀H₂₂BNO₆
Peso molecolare: 263,10 g/mol
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012196
CAS Number: 109704-53-2
UN: 2813
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥90.0 %