Stampa…
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
392690050 392690250 392691000
ACRO392690050EA 25.6 EUR
ACRO392690050 ACRO392690250 ACRO392691000
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Methyl 6-bromohexanoate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Peso molecolare: 209,084 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C (50 mmHg)
Densità: 1,316 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00187528
CAS Number: 14273-90-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %