Stampa…
5-Methylsalicylaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
392630010 392630050
ACRO392630010EA 37 EUR
ACRO392630010 ACRO392630050
5-Methylsalicylaldehyde 99%
5-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 54…57 °C
Densità: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274297
CAS Number: 613-84-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %