Stampa…
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
392620500 392622500
ACRO392620500EA 52.2 EUR
ACRO392620500 ACRO392622500
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
3,7-Dimethyl-1-octanol
Formula: C₁₀H₂₂O
Peso molecolare: 158,28 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (15 mmHg)
Densità: 0,828 g/cm³
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002936
CAS Number: 106-21-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %