Stampa…
Ammonio citrato bibasico 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
392505000 392500025 392501000
ACRO392505000EA 52 EUR
ACRO392505000 ACRO392500025 ACRO392501000
Ammonio citrato bibasico 98%, puro
Ammonio citrato bibasico
Formula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Peso molecolare: 226,19 g/mol
Densità: 1,5 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013068
CAS Number: 3012-65-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %