Stampa…
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-picoline
392320010 392320050
ACRO392320010EA 37.9 EUR
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C (10 mmHg)
Densità: 1,549 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082592
CAS Number: 3430-22-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %