Stampa…
4-Iodobiphenyl 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
392390010 392390050
ACRO392390010EA 32.1 EUR
ACRO392390010 ACRO392390050
4-Iodobiphenyl 97+%
4-Iodobiphenyl
Formula: C₁₂H₉I
Peso molecolare: 280,11 g/mol
Punto di ebollizione: 320 °C
Punto di fusione: 113 °C
Densità: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019028
CAS Number: 1591-31-7
UN: 3077
Visualizza i codici
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.0 %