Stampa…
tri-Sodio citrato, anidro 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 66.3 EUR
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
tri-Sodio citrato, anidro 98%, puro
tri-Sodio citrato
Formula: C₆H₅Na₃O₇
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012462
CAS Number: 68-04-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %