Stampa…
(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 139 EUR
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Punto di ebollizione: 230 °C (760 mmHg)
Densità: 1,004 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018985
CAS Number: 5089-70-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %