Stampa…
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethylene Glycol Bis(2-iodoethyl) Ether
391690050 391690250
ACRO391690050EA 42.1 EUR
ACRO391690050 ACRO391690250
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilizzato
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Formula: C₆H₁₂I₂O₂
Densità: 2,028 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075008
CAS Number: 36839-55-1
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper