Stampa…
Thioxanthene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
391670010 391670050
ACRO391670010EA 83.3 EUR
ACRO391670010 ACRO391670050
Thioxanthene 98%
Thioxanthene
Punto di ebollizione: 340 °C (730 mmHg)
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046936
CAS Number: 261-31-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %