Stampa…
di-Ammonio tiosolfato 96%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ammonium hyposulphite, Ammonium thiosulphate
391660025 391660100 391665000
ACRO391660025EA 106 EUR
ACRO391660025 ACRO391660100 ACRO391665000
di-Ammonio tiosolfato 96%, puro
di-Ammonio tiosolfato
Formula: H₈N₂O₃S₂
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015965
CAS Number: 7783-18-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥95 %