Stampa…
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
391630010 391630050 391630250
ACRO391630010EA 36.6 EUR
ACRO391630010 ACRO391630050 ACRO391630250
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Indole-5-carbaldehyd
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093664
CAS Number: 1196-69-6
Visualizza i codici
Appearance Orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
HPLC ≥98.0 %