Stampa…
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
391570010 391570050
ACRO391570010EA 87.5 EUR
ACRO391570010 ACRO391570050
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₂
Peso molecolare: 214,85 g/mol
Punto di fusione: 165…172 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318113
CAS Number: 68162-47-0
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %