Stampa…
4-Amino-m-anisic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
391460010 391460050
ACRO391460010EA 59.5 EUR
ACRO391460010 ACRO391460050
4-Amino-m-anisic acid 98%
4-Amino-m-anisic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167.16 g/mol
Punto di fusione: 186…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016539
CAS Number: 2486-69-3
Visualizza i codici
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %