Stampa…
tri-Ammonio citrato 97+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium citrate tribasic, Citric acid triammonium salt, Triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 308 EUR
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
tri-Ammonio citrato 97+%, puro
tri-Amonnio citrato
Formula: C₆H₁₇N₃O₇
Peso molecolare: 243,22 g/mol
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036406
CAS Number: 3458-72-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %