Stampa…
Titanium(IV) bromide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Titanium tetrabromide
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 44.1 EUR
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Titanium(IV) bromide 98%
Titanium(IV) bromide
Formula: Br₄Ti
Peso molecolare: 367,5 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 39 °C
Densità: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011265
CAS Number: 7789-68-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %