Stampa…
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Diphenylaminobenzaldehyde
391180050 391180250
ACRO391180050EA 135 EUR
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Formula: C₁₉H₁₅NO
Peso molecolare: 273,33 g/mol
Punto di fusione: 129…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145131
CAS Number: 4181-05-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %