4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
391130010
391130050
ACRO391130010EA
80
EUR
ACRO391130010
ACRO391130050
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Formula:
C₁₄H₁₀O₂ Punto di fusione: 144…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016714 CAS Number: 66-98-8 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 144 to 147 °C |
GC | ≥96.0 % |