Stampa…
2-Bromo-6-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
391050010 391050100
ACRO391050010EA 28.2 EUR
ACRO391050010 ACRO391050100
2-Bromo-6-methylpyridine 97%
2-Bromo-6-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C (20 mmHg)
Densità: 1,512 g/cm³
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040743
CAS Number: 5315-25-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %