Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
390940010
390940050
390940250
ACRO390940010EA
53.9
EUR
ACRO390940010
ACRO390940050
ACRO390940250
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formula:
C₁₄H₈Br₂ Punto di fusione: 183…187 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00185147 CAS Number: 2789-89-1 |
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 187 °C |
HPLC | ≥96.0 % |