Stampa…
Polifosfato di sodio (Sale di Graham), puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
390930010 390930050 390932500
ACRO390930010EA 53.9 EUR
ACRO390930010 ACRO390930050 ACRO390932500
Polifosfato di sodio (Sale di Graham), puro
Sale di Graham
Formula: (NaO₃P)n
Punto di fusione: 600 °C
Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134118
CAS Number: 50813-16-6
EINECS: 256-779-4
Merck Index: 15, 8773
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl 65 to 70 %
Chloride (Cl) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.01 %