Stampa…
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
390880010 390880050
ACRO390880010EA 68.2 EUR
ACRO390880010 ACRO390880050
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate
Formula: C₁₁H₈N₂O₂S
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00074870
CAS Number: 96989-50-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %