Stampa…
4-Iodobenzaldehyde 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
392060010 392060050
ACRO392060010EA 136 EUR
ACRO392060010 ACRO392060050
4-Iodobenzaldehyde 97+%
4-Iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₅IO
Punto di fusione: 77…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039576
CAS Number: 15164-44-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
HPLC ≥97.0 %