Stampa…
Gel di silice 2-5 mm, non toxic per fissaggio, with moisture indicator (orange gel)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
392030010 392030050 392032500
ACRO392030010EA 86.5 EUR
ACRO392030010 ACRO392030050 ACRO392032500
Gel di silice 2-5 mm, non toxic per fissaggio, with moisture indicator (orange gel)
Gel di silice
Formula: SiO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077645
CAS Number: 7631-86-9
Visualizza i codici
Appearance Orange Beads
Bead size 2 to 5 mm
Color Orange (dry) to Colorless (wet)
Residual water ≤2 % (150°C)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25°C)