Stampa…
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
391100010 391100050
ACRO391100010EA 63.7 EUR
ACRO391100010 ACRO391100050
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
Punto di fusione: 99…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05861479
CAS Number: 196929-78-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)