Stampa…
Cesium acetate 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
390830250 390831000 390835000
ACRO390830250EA 61.4 EUR
ACRO390830250 ACRO390831000 ACRO390835000
Cesium acetate 99% per analisi
Cesium acetate
Formula: H₃CCOOCs
Punto di fusione: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013056
CAS Number: 3396-11-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm