Stampa…
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
390780050 390780250
ACRO390780050EA 89.5 EUR
ACRO390780050 ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₁H₁₂O₃S
Densità: 1,012 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041687
CAS Number: 23418-85-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %