Stampa…
Potassio fluoruro 40% (w/w) on alumina
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
390810250 390811000
ACRO390810250EA 86.4 EUR
ACRO390810250 ACRO390811000
Potassio fluoruro 40% (w/w) on alumina
Potassio fluoruro
Formula: KF
Punto di ebollizione: 1505 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 860 °C
Densità: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011398
CAS Number: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)