Stampa…
4'-Ethynylacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
390580010 390580050
ACRO390580010EA 136 EUR
ACRO390580010 ACRO390580050
4'-Ethynylacetophenone 98%
4'-Ethynylacetophenone
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,173 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974025
CAS Number: 42472-69-5
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %