Stampa…
Acetamidoxime 95+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetamide oxime
390530050 390530010
390530050.EA 76.7 EUR
390530050. 390530010.
Acetamidoxime 95+%
Acetamidoxime
Formula: C₂H₆N₂O
Peso molecolare: 74.08 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00506021
CAS Number: 22059-22-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %