Stampa…
ter-Butil metil etere per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
390480010 390480025
ACRO390480010EA 58.5 EUR
ACRO390480010 ACRO390480025
ter-Butil metil etere per analisi
ter-Butil metil etere
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Punto di ebollizione: 54…56 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –110 °C
Densità: 0,7404 g/cm³
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008812
CAS Number: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Boron (B) ≤0.02 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Peroxides ≤5 ppm