Stampa…
Pietra pomice, granular (∼ 1-5 mm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
390040010 390042500
ACRO390040010EA 99.2 EUR
ACRO390040010 ACRO390042500
Pietra pomice, granular (∼ 1-5 mm)
Pietra pomice
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148147
CAS Number: 1332-09-8
Visualizza i codici
Appearance Grey-brown Granules
Particle size ≥90 % (0.8 - 3 mm)