Stampa…
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
389960010 389960050
ACRO389960010EA 102 EUR
ACRO389960010 ACRO389960050
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97+%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formula: C₉H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 184,2355 g/mol
Densità: 1,028 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066229
CAS Number: 78342-42-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20°C, 589 nm) (C=1, EtOH)