Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato, anidro 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodio fosfato monobasico
389870010 389870025 389870100 389872500
ACRO389870010EA 75.2 EUR
ACRO389870010 ACRO389870025 ACRO389870100 ACRO389872500
Sodio diidrogeno fosfato, anidro 99% per analisi
Sodio diidrogeno fosfato
Formula: NaH₂PO₄
Peso molecolare: 119.98 g/mol
Punto di fusione: 650
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003527
CAS Number: 7558-80-7
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
pH 4.1 to 4.7 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %