Stampa…
Calcio fosfato bibasico diidrato 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
389830010 389830050
ACRO389830010EA 43.7 EUR
ACRO389830010 ACRO389830050
Calcio fosfato bibasico diidrato 98+%, extra puro
Calcio fosfato bibasico diidrato
Formula: HCaO₄P·2H₂O
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149621
CAS Number: 7789-77-7
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.0 to 105.0 % (on dried substance)
Identification Phosphate: positive
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)