Stampa…
tri-Sodio fosfato, anidro, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
389810010 389810025 389810100
ACRO389810010EA 94.3 EUR
ACRO389810010 ACRO389810025 ACRO389810100
tri-Sodio fosfato, anidro, puro
tri-Sodio fosfato
Formula: Na₃O₄P
Densità: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003510
CAS Number: 7601-54-9
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥96.0 %