Stampa…
Calcio carburo 72-82%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
389792500 389790010 389790025
ACRO389792500EA 33.9 EUR
ACRO389792500 ACRO389790010 ACRO389790025
Calcio carburo 72-82%
Calcio carburo
Formula: CaC₂
Punto di ebollizione: 2300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2160 °C
Densità: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010905
CAS Number: 75-20-7
UN: 1402
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance Dark grey Lumps
Titration Complexometric 12 to 23 % (CaO)
Particle size 7 to 25 mm