Stampa…
Trilithium orthophosphate, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
389781000 389785000
ACRO389781000EA 64.5 EUR
ACRO389781000 ACRO389785000
Trilithium orthophosphate, extra puro
Trilithium orthophosphate
Formula: Li₃O₄P
Punto di fusione: 837 °C
Densità: 2,41 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016187
CAS Number: 10377-52-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %